Wichtige Dokumente
57354-U
SPME Fiber Assembly
PEG, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Synonym(e):
CW/PEG SPME Faserset
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung, Carbowax-Polyethylenglycol (PEG)-Beschichtung, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, for use with autosampler
Materialien
metal alloy fiber
plain purple hub
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 × ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PEG coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCMehr anzeigenUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..