Merck
57225-U
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE-Kartusche
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
polymeric RP SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 250 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
900 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Durchmesser
80-160 μm
Porengröße
20-300 Å
Anwendung(en)
PFAS testing
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Styrol/Divinylbenzol-Copolymer
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP) oder Adsorption
Kompatibilität: Wässrige Lösungen
  • Partikelgröße: 80-160 μm; sphärisch; Porengröße: 110-175 Å; Oberfläche: 900 m2/g
  • Stark quervernetzt, neutral, speziell gereinigtes Styrol-Divinylbenzol-Harz für die Retention hydrophober Verbindungen mit wenigen hydrophilen Gruppen unter Umkehrphasne-Bedingungen eingesetzt
  • Hohe Beständigkeit gegenüber extremen pH-Werten
  • Typische Applikationen sind die Extraktion aromatischer und phenolischer Verbindungen aus wässrigen Proben
  • Einsatz für die Extraktion von umweltrelevanten Phenolen aus wässrigen Proben
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokolle
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE
Global Trade Item Number
SKUGTIN
57225-U4061835552696