569234-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Discovery® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Hervorragende Peakform bei basischen und sauren Analyten
- Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
- Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
- Geringere Hydrophobität als viele vergleichbare C18-Säulen für schnellere Analysen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?