Merck
567225-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Discovery® BIO großporige C8 HPLC-Säule, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
5% Carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 21.2 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Oberflächendeckung
4 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Discovery Wide Pore C8 ist eine RP-HPLC-Phase für Proteine und Peptide. Ihre Hydrophobie liegt zwischen der Discovery BIO Wide-Pore C5 und der Discovery BIO Wide-Pore C18. Dieser Unterschied in der Hydrophobie erzeugt eine einzigartige Selektivität im Vergleich zu den beiden anderen Phasen. Sie ist ideal für das Peptid-Mapping, da sie ergänzende Informationen, verglichen mit einer C18-Trennung, liefert. Aufgrund ihrer mittleren Hydrophobie empfehlen wir sie auch für die Methodenentwicklung und Scouting. Wie alle Discovery BIO Wide-Pore Phasen, liefert die C8-Phase effiziente, symmetrische Peaks, eine außergewöhnliche Stabilität, eine lange Lebensdauer und LC/MS-Kompatibilität.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)