Merck
NIST8671
NISTmAb, Humanisierter monoklonaler IgG1k-Antikörper
NIST® SRM® 8671
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.41
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Der humanisierte monoklonale IgG1k-Antikörper NISTmAb ist ein rekombinanter Antikörper, der in muriner Suspensionskultur exprimiert wird. Er ist ein Homodimer mit zwei identischen Leichtketten und zwei identischen Schwerketten, die durch Interketten- und Intraketten-Disulfidbindungen verbunden sind, mit einer Molekülmasse von 150 kDa. Das Protein weist eine geringe Menge posttranslationaler Modifikationen auf, einschließlich Methioninoxidation, Deamidierung und Glykierung. Das Molekül weist außerdem eine N-terminale Pyroglutamination, ein C-terminales Lysin-Clipping und eine Glykosylierung der schweren Ketten auf.
Eine Einheit RM 8671 besteht aus einem Polypropylen-Cryofläschchen mit Innengewinde, das 800 µl mit 10 mg/ml des monoklonalen NIST IgG1κ-Antikörpers (NISTmAb) in 12,5 mmol/l L-Histidin, 12,5 mmol/l L-Histidin HCl (pH 6,0) enthält.
SRM 8671_Cert
SRM 8671_SDS
Anwendung
Der humanisierte monoklonale IgG1k-Antikörper NIST-mAb wird als Standard zum Prüfen von De-novo-Sequenzierungsalgorithmen in der Bottom-up-Massenspektrometrie eingesetzt.Dieses Referenzmaterial (RM) ist in erster Linie für die Bewertung der Leistung von Methoden zur Bestimmung der physiochemischen und biophysischen Attribute monoklonaler Antikörper vorgesehen. Der Antikörper stellt ein auch repräsentatives Testmolekül für die Entwicklung von neuartigen Technologien bei der therapeutischen Proteincharakterisierung bereit. Andere potenzielle Verwendungszwecke sind:
  • Systemeignungstests
  • Ermittlung der Leistung oder Variabilität von Methoden oder Instrumenten
  • Vergleich von sich verändernden analytischen Prüfverfahren
  • Unterstützung bei der Methodenqualifizierung
Hinweis zur Analyse
NIST8671 ist für Forschungszwecke vorgesehen. Es ist nicht zum Verzehr durch Tiere oder Menschen, für klinische Tests oder zur therapeutischen Verwendung vorgesehen.
Sonstige Hinweise
  • RM 8671 ist für Forschungszwecke vorgesehen.
  • Informationen zu Verfallsdatum, Lagerung, Sicherheit, Anwendung und Quelle finden Sie im NIST-Zertifikat. 
  • Informationen zu Biomaterialen, Entsorgung und Transport finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB).
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ioannis Karageorgos et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 50, 27-34 (2017-10-03)
Monoclonal antibody pharmaceuticals are the fastest-growing class of therapeutics, with a wide range of clinical applications. To assure their safety, these protein drugs must demonstrate highly consistent purity and stability. Key to these objectives is higher order structure measurements validated
Automated Antibody De Novo Sequencing and Its Utility in Biopharmaceutical Discovery.
Sen K I, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(5), 803-810 (2017)