55062
Kappe für mobile Phase-Reservoir-System
GL 45 bottle cap, number of holes 3
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Empfohlene Produkte
Materialien
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Upchurch Scientific, Inc A-620
Fitting
GL 45 bottle cap
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Deckel passen auf die 1-Liter- oder 2-Liter-Flaschen des Reservoir-Systems. Der Deckeleinsatz hat zwei Öffnungen für 1/8"- Tubing, für einen Luer-Konus
Rechtliche Hinweise
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)