Merck
34037
Supelco
Ochratoxin A -Lösung
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.81
Beilstein:
8169012
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Löslichkeit
methanol: soluble 5 mg/mL, clear, yellow(lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChIKey
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Allgemeine Beschreibung
Certan-Flasche
Ochratoxin ist ein vom Genus Aspergillus und Penicillium produziertes Mycotoxin. Ochratoxin-Erzeuger sind weit verbreitet in Lebensmitteln, wie z. B. in Getreideerzeugnissen. Ochratoxine sind Isocumarin-Derivate. Es wurde auch über eine quantitative Nachweismethode für Ochratoxin A unter Verwendung von Aptamer (in vitro ausgewählte einsträngige Oligonukleotiden, die an molekulare Ziele binden) berichtet.
Anwendung
Ochratoxin A (OTA) wurde verwendet für die Quantifizierung des OTA-Gehalts in Tafelwein mittels Immunoaffinitätssäulenreinigung und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. Es wurde als analytischer Standard bei der auf Immun-ultrafiltration basierenden Probenreinigungsmethode für die Analyse von OTA in Getreideerzeugnissen verwendet. Es wurde als analytischer Standard für die Untersuchung des Einflusses von OTA auf die in hochdichten „Mikromassenkulturen“ gezüchteten embryonalen Ratten-Nervenzellen verwendet.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jorge A Cruz-Aguado et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(22), 10456-10461 (2008-11-06)
This work describes the identification of an aptamer that binds with high affinity and specificity to ochratoxin A (OTA), a mycotoxin that occurs in wheat and other foodstuffs, and a quantitative detection method for OTA based on the use of
Iwona Wilk-Zasadna et al.
International journal of molecular sciences, 10(1), 37-49 (2009-04-01)
Embryonic midbrain micromass cultures were exposed for five days to ochratoxin A (OTA) at seven concentrations (ranging from 0.16 to 10 microg/mL). Cell viability was assessed in neutral red uptake test (NRU), and differentiation - by immunoenzymatic determination of structural
Elisabeth Viktoria Reiter et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(8), 2615-2622 (2011-04-05)
The paper presents a new sample clean-up method based on immuno-ultrafiltration for the analysis of ochratoxin A in cereals. In contrast to immunoaffinity chromatography, in immuno-ultrafiltration, the antibodies are used in non-immobilised form. Ochratoxin A was extracted with ACN/water (60/40
A Visconti et al.
Journal of chromatography. A, 864(1), 89-101 (2000-01-12)
A new and accurate method to quantify ochratoxin A (OA) in table wine has been developed. The method uses commercial immunoaffinity columns for clean-up and high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection for quantification of the toxin. Wine was diluted
Wei Ma et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 545-549 (2012-12-25)
A simple and ultrasensitive method was developed for the detection of Ochratoxin A, utilizing an aptamer as a molecular recognition probe and real-time quantitative PCR (RT-qPCR) amplification of its complementary DNA as signal generators. Under the optimized conditions, the cycle