55060-U
Mobile Phase-Reservoir-System
bottle size 1 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Flaschengröße
1 L
Allgemeine Beschreibung
Dieses praktische Lösungsmittelvorratssystem besteht komplett aus inerten Teilen: Glas, Tefzel, PEEK und PTFE TFE. Es enthält 3m 1/8"OD-PTFE-schlauch, einen PEEK Flaschenboden-Filter/ Verteiler, einen Stopfen und eine 1-Liter- oder 2-Literflasche mit Sicherheitsummantelung.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)