Merck
55023AST
Supelco
Astec® C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
320 m2/g
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
110 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
3.5-6.8
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)