54282-U
Supelclean™ Z-Sep/C18 Mixed Bed SPE Tube
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Bed wt., 420 mg
Verpackung
pk of 30 ×
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
This products was developed for pesticide residue analysis in livestock products. The Supelclean Z-Sep/C18 mixed bed tube consists of a mixed bed with Z-Sep sorbent (Zirconia coated silica gel) and ODS (C18) silica gel. Use for samples that contain high polarity pesticides.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?