52972-U
Supelclean™ Z-Sep+ SPE Tube
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104018
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Zusammensetzung
Bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30 ×
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
This product was developed for pesticide residue analysis in livestock products. Use for samples that contain low or intermediate polarity pesticides.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?