Merck
51167-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.2μm, pkg of 10 ea
Synonym(e):
TM=["EXP"] Guard Column Filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Verpackung
pkg of 10 ea
Verwandte Kategorien
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
51167-U4061833423240