509493
SGE gasdichte Spritzen, Luer-Lock
2.5MDF-LL-GT, volume 2500 μL, needle size (not included)
Synonym(e):
SPRITZE SGE 2,5ML, LUER LOCK
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass syringe
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
needle type Luer lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 008425
Volumen
2500 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Maximum inertness for liquid or gas samples
- Suitable for manual disperser/diluter applications
- High accuracy of dispensed volume
- Wide variety of terminations
- Less time consuming
- SGE gas tight syringes also improves work flow analysis
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol