Merck
505374
Supelco
Supelclean LC-Si SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
PE frit
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhihui Feng et al.
Food chemistry, 285, 347-354 (2019-02-25)
Tea aroma is determined by the nature of the plant, the production processes, and many other factors influencing its formation and release. The objective of this study was to investigate the impact of manufacturing processes on the aroma composition of