Merck
840042C
Avanti
Leber PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylinositol (Leber, Rind) (Natriumsalz)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (840042C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840042C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840042C-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (840042C-10mg)
10 mg/mL (840042C-25mg)
25 mg/mL (840042C-100mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
InChIKey
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Leber-PI ist ein natürliches Phosphatidylinositol. Phosphatidylinositol (PI) ist ein Phosphoglycerid mit einer Inositol-Kopfgruppe. Es ist ein wichtiger Phospholipid-Bestandteil der Plasmamembran.
Anwendung
Leber-PI wird für die Herstellung von Liposomen eingesetzt.
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840042C – 100 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840042C – 10 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840042C – 25 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Molecular Mechanisms Of Drug Action (2000)
Cell Biology (2007)
Ruzica Bago et al.
The Biochemical journal, 463(3), 413-427 (2014-09-02)
The Vps34 (vacuolar protein sorting 34) class III PI3K (phosphoinositide 3-kinase) phosphorylates PtdIns (phosphatidylinositol) at endosomal membranes to generate PtdIns(3)P that regulates membrane trafficking processes via its ability to recruit a subset of proteins possessing PtdIns(3)P-binding PX (phox homology) and
Determination of VPS34/PIK3C3 Activity in vitro Utilising 32P-gammaATP
Munson MJ and Ganley IG
Bio-protocol, 6(16) (2016)
Eric S Melby et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(36), 10793-10805 (2018-08-14)
Molecular understanding of the impact of nanomaterials on cell membranes is critical for the prediction of effects that span environmental exposures to nanoenabled therapies. Experimental and computational studies employing phospholipid bilayers as model systems for membranes have yielded important insights