Merck
840042P
Avanti
Leber PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylinositol (Leber, Rind) (Natriumsalz)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (840042P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840042P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (840042P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
InChIKey
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylinositol (PI) ist ein Phosphoglycerid mit einer Inositol-Kopfgruppe. Leber PI ist ein natürliches Phosphatidylinositol. PI ist die wichtigste Phospholipid-Komponente der Plasmamembran.
Anwendung
Leber PI wird als Standard zur Identifizierung des Chromatogramms von Phospholipid (PL)-Klassen in Sojaextrakt verwendet. Es wird ebenfalls für die Herstellung von Liposomen genutzt.
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840042P-100mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840042P-10mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840042P-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Molecular Mechanisms of Resistance to Agrochemicals (2000)
Cell Biology (2007)
Determination of phosphatidylethanolamine molecular species in various food matrices by liquid chromatography--electrospray ionization--tandem mass spectrometry (LC--ESI--MS 2)
Zhou L, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(1) (2012)
Ruzica Bago et al.
The Biochemical journal, 463(3), 413-427 (2014-09-02)
The Vps34 (vacuolar protein sorting 34) class III PI3K (phosphoinositide 3-kinase) phosphorylates PtdIns (phosphatidylinositol) at endosomal membranes to generate PtdIns(3)P that regulates membrane trafficking processes via its ability to recruit a subset of proteins possessing PtdIns(3)P-binding PX (phox homology) and
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), e2087-e2087 (2017)