Wichtige Dokumente
504823
Tragbarer SPME-Field-Sampler
coating PDMS
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica SPME fiber
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pack of 2
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Die Verluste während der Lagerung von Pestiziden, die mit einem mobilen Field-Sampler extrahiert und aufbewahrt werden, sind weitaus geringer waren als bei der Lagerung der kompletten Wasserprobe. Dieser Probenehmer kann je nach Applikation 50-100mal eingesetzt werden. Wenn die Faser nicht mehr verwendbar ist, wird er komplett entsorgt.
Der mobile Field-Sampler dient auch dem effektiven Nachweis organischer Verbindungen in Luft. In unseren Untersuchungen ermöglichte der Sampler die Überwachung typischer HPLC- und GC-Lösungsmittel in der Laborluft im ppb-Bereich. Erhältlich sind vier Fasertypen - eine Polydimethylsiloxan (PDMS)/Carboxen-Faser für die Spurenanalyse flüchtiger Verbindungen, eine PDMS-Faser für allgemeine Anwendungen, eine PDMS/DVB-Faser für halbflüchtige und größere flüchtige Verbindungen und eine Carbowax/DVB-Faser für polare halbflüchtige Verbindungen .
Fünf Rasten in der Nadelführung regeln die Einstichtiefe der Nadel in den Probenbehälter oder in den Injektor, während der Desorption.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
504823 | 4061833666586 |