Merck
504041
Supelco
Supelclean LC-Si SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
PE frit
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Fish Oil Using Supelclean EZ-POP NP, Silica Gel SPE, and an SLB-5ms GC Column