Merck
50140-U
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
LiChrospher®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
12.5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octyl
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)