Merck
1.50734
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Leistungsmerkmale
endcapped
Qualitätsniveau
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrix
fully porous particle
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
LiChrospher® RP-18 mit Endcapping ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Reversed-Phase-Eigenschaften mit Endcapping. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART-125-4-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART-NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 55 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,3–2,0
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13