Wichtige Dokumente
501395
Modell 24 einstufiger Regulator
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
Synonym(e):
Modell 24 SCOTTY® IV-Regler & MANOMETER (CGA 165)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
single-stage
Hersteller/Markenname
16-05-124SP165
Scott Gas
Kompatibilität
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)