Wichtige Dokumente
46940-U
D-Apfelsäure
analytical standard
Synonym(e):
D(+)-Äpfelsäure, (R)-(+)-2-Hydroxy-bernsteinsäure, D-Hydroxybutandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?