Merck
29557-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
Synonym(e):
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Parameter
0-100 psi
Allgemeine Beschreibung
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)