Merck
29169-U
Supelco
Bördelkappen für Fläschchen, BiMetal (magnetisch), 20 mm, mit PTFE/Silikon-Septen, 100er-Packung
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
Synonym(e):
BiMetal Crimp Seals
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septa
red seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Durchm. × Dicke
20 mm × 3 mm
Kompatibilität
for use with 20mm crimp seal vial
Allgemeine Beschreibung
Die BiMetall-Deckel bestehen aus Zinn und Aluminium, sie sind einfacher zu bördeln als 20mm Zinn-Deckel. Der Rand der Deckel besteht aus Aluminium, die Innenfläche aus Zinn, damit sie mit dem Magneten aufgenommen werden können. Diese Deckel sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Sonstige Hinweise
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)