Merck
2879825-U
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitlos-Einlass, gerades FocusLiner-Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 25 ea
Synonym(e):
GC-Zubehör, Glaswolle, Einlassdichtung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deaktivierter (silanisierter) Inlet-Liner aus Glas für kapillare Injektionsöffnungen.
  • Mit Agilent (5890, 6890 und 7890) kompatibel
  • Mit Finnigan (9001GCQ) kompatibel
  • Mit Varian (CP-1177 -Injektor) kompatibel
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2879825-U4061835520961