27507
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
Geschlossener Deckel aus schwarzem Phenolharz (Zellstoff/Aluminiumfolie) mit weißer PTFE-Dichtung.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)