27051
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 10-425
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)