Merck
2636425
Supelco
Inlet-Liner, Direkt (SPME)-Typ, gerades Design (ungepackt)
SPME/Direct, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Länge 54 mm x AD 4.6 mm x ID 0.8 mm
  • Applikation: SPME, hohe Linearität (0,53 mm ID Säulen)
  • ersetzt die Varian Artikelnrn.: 03-918332-02, 01-900109-07, 01-900066-19
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)