2635825
Inlet-Liner, Direkt (SPME)-Typ, gerades Design (ungepackt)
pkg of 25 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
Empfohlene Produkte
Beschreibung
SPME/Splitless
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)