24812-U
Supeltex M-4 Kapillarferrule, kurzes Design
pkg of 50 ea, I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
ferrule type short
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Agilent/HP 500-2118 (OEM)
ID
0.8 mm
Kompatibilität
0.53 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Supelco hat das Design der Graphit-Ferrules verbessert, um ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Flash zu erhalten.
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. If one is using the original nut supplied for the injector and non-MS detector end of an GC instrument, one should choose a Supeltex short design ferrule. Supeltex M-4 (flexible graphite) ferrules provide great sealability, ensuring a leaktight seal for extended periods at high temperature. It has limited reusability.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)