24804-U
Supeltex M-2A Kapillarferrule, kurzes Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
ferrule type short
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Agilent/HP 5080-8773 (OEM)
ID
0.8 mm
Kompatibilität
0.53 mm Column I.D.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. If one is using the original nut supplied for the injector and non-MS detector end of an GC instrument, one should choose a Supeltex short design ferrule. M-2A Capillary Ferrule Conforms easily to capillary columns, ensuring an effective seal with less chance of breakage and has high reusability.
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Nature, 217-218 (1986)