Wichtige Dokumente
21982-U
Swagelok® Verbinder mit Kontermutter
Swagelok® 400-61, brass, 1/4 in.
Synonym(e):
Swagelok® 400-61, MESSING VERBINDER MIT KONTERMUTTER 1/4″, 1 STUECK
Empfohlene Produkte
Materialien
brass
Beschreibung
bulkhead design yes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 400-61
Fitting
1/4 in.
Kompatibilität
for use with 1/4 in. tubing
Allgemeine Beschreibung
Mit Nuts und Ferrules.
Anwendung
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We