21521
SGE Spritzen mit geführtem Kolben
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
needle type LTN (fixed)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001400
Kanüle L × AD
50 mm × 0.47 mm
Volumen
5 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der verlängerte Zylinder führt den Kolben während der Injektion.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)