21321
Hamilton® Microliter™ Spritze, abnehmbare Nadel
75 ASRN, volume 5 μL, needle size 23s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23s ga
Leistungsmerkmale
needle type ASRN (removable needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 87957
Kanüle L
43 mm (1.71 in.)
Volumen
5 μL
Allgemeine Beschreibung
Hamilton′s Microliter™ Spritzen werden zur Injektion von Flüssigkeiten verwendet. Diese Spritze besteht aus einem Glaskörper mit von Hand angepasstem Edelstahlkolben. Jeder Kolben ist einzeln an seinen Glaskörper angepasst. Der Kolben kann nicht bei anderen Spritzen eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)