21019-U
Reversclips
pkg of 6 ea
Verpackung
pkg of 6 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
LpDNPH cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)