Merck
20431
Supelco
Manueller Blasendurchflussmesser (Standardversion)
flow meter volume 25 mL, pkg of 1 ea
Synonym(e):
FLUSSMESSER 25ML
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Durchflussmesservolumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie diese Blasenzähler, um Splitter- oder Detektorflüsse zu messen oder um Pumpen für die Luftprobenahme zu kalibrieren. Gasflussmesser sind in folgenden Größen und Unterteilungen erhältlich: 10mL mit 1mL; 25mL mit 5mL; 50mL mit 10mL; 100mL mit 20mL; 500mL mit 50mL und 1000mL mit 100mL-Unterteilung. Der 500mL und der 1000mL-Blasenzähler kann zur Messung von positiven und negativen Flüssen eingesetzt werden.
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases. It determines the volumetric flow rate by measuring the time taken by the gas stream to move a soap bubble through a specific volume. Bubble flowmeters is suitable to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Anwendung
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in