Merck
23320-U
Supelco
Supelco Rotameter
flow rate 0-244 mL/min, with needle valve
Synonym(e):
flow meter, 0-244 mL/min
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Parameter
0-244 mL/min flow rate
Allgemeine Beschreibung
Durch ihre exzellente Meßgenauigkeit sind diese Rotameter ideal für chromatographische Zwecke. Jedes Rotameter besteht aus einem Flußrohr und vier auswechselbaren Schwimmern. Standard-Fluß-Tabellen (ml/min STP) werden mitgeliefert. Die Rotameter können leicht an jedem Chromatographen befestigt oder mit dem gesondert erhältlichen Tripod-Ständer aufgestellt werden. Mit oder ohne Nadelventil erhältlich.
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. A typical rotamter has a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.
Anwendung
Calibrated Supelco Rotameter is suitable in mixing medical grade breathable gas with either oxygen or nitrogen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the