Wichtige Dokumente
13785
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer®)
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Hersteller/Markenname
PerkinElmer
Parameter
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Porapak Q support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with PerkinElmer
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)