Merck
12168-U
Supelco
Supelpak TA
matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100 g
Synonym(e):
Tenax® poröses Polymeradsorbens, Hahn (3-Wege), Luer-Lock, Polycarbonat/Azetal
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.54
Agentur
suitable for EPA 601
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
bottle of 100 g
Parameter
350 °C temp. range
Oberflächenbereich
~35 m2/g
Matrix
Tenax TA (refined)
Partikelgröße
60-80 mesh
Schüttdichte
~0.25 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
Tenax poröse Polymere (2,6-diphenyl-p-phenylenoxid) werden weithin als Adsorbens bei der Luftprobenahme und bei Purge-and-Trap-Anwendungen verwendet. Ihre einzigartige Struktur bietet im Vergleich zu anderen porösen Polymeren alternative und wünschenswerte Adsorptions-/Desorptionseigenschaften auf.
Weitere Informationen über unsere Adsorbentien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Anwendung
  • Optimierung der VOC-Probenahme: Die Erforschung der porösen Polymeradsorbenzien von Tenax® hat ihre Wirksamkeit bei der Probenahme von sehr flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) sowohl in trockener als auch in feuchter Luft bewiesen, was für Umwelttests entscheidend ist. Diese Studie beschreibt die Methode zur Bestimmung der Wiederfindungsraten mittels thermischer Desorptionsgaschromatographie-Massenspektrometrie und unterstreicht die Rolle von Tenax® bei hochpräzisen Analysen im Sub-ppb-Bereich (Richter et al., 2020).
  • Verbesserte Gaschromatographie-Leistung: Eine vergleichende Analyse von Tenax® und einem anderen gängigen Adsorptionsmittel für die Thermodesorptions-Gaschromatographie-Massenspektrometrie von biogenen flüchtigen organischen Verbindungen unterstreicht die überlegene Leistung von Tenax®. Die Studie hebt die große Oberfläche und die chemische Stabilität hervor, die es ideal für komplexe Probenmatrizes in pharmazeutischen und Umweltanwendungen machen (Marcillo et al., 2017).
Sonstige Hinweise
This material is refined (screened) then repackaged.
Rechtliche Hinweise
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Fire Investigation
Daeid NN.
Science, 2004, 142-143 null
Handbook of Water Analysis.
Nollet LML and Gelder LSP.
Technology & Engineering, 2007, 625-626 null
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Evaluation of Anasorb CMS and comparison with Tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements.
Maria P.
Analyst, 121 (3), 303-307 (1996)