Wichtige Dokumente
11812-U
Beschichtete GC-Packung
phase 5% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B AW support, bottle of 15 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
bottle of 15 g
Qualitätsniveau
Parameter
60-225 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
80/120 Carbopack B AW support
Aktive Matrixgruppe
5% Carbowax 20M phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for analyte group alcoholic beverages
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
11812-U | 4061833535059 |