Merck
Z743343
Laser Cryo-Babies®
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1020 pkg
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
UNSPSC-Code:
41103032
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 1020 pkg
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech MINI-1700
Parameter
70 to -196 °C temp. range
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B
1.28 in. × 0.50 in.
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung von Etiketten für 1,5 oder 2mL Mikrozentrifugenröhrchen in großer Anzahl mit dem Computer. Die chemisch inerten Etiketten kleben zuverlässig und sind gegen Autoklavieren, Einfrieren und viele organischen Lösemittel beständig. Speziell beschichtet und für Laserdruck geeignet. Klebstoff kriecht und verklebt nicht mit der Zentrifugenwandung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Withstand temperatures from -196°C to 150°C including liquid and vapor phase nitrogen, boiling water baths (100°C), autoclaving and moderate oven temperatures (150°C).
  • Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents.
  • Will adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading.
  • Heat-resistant, stay-flat sheets are specially top-coated to accept laser printing and will not jam in laser printers.
  • Made with a flexible, polyolefin† label material and acrylic adhesive.
  • This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond
Rechtliche Hinweise
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)