Merck
Z719374
Sorenson Pipettenspitzen mit geringer Bindung und Aerosolbarriere
MicroGuard G, maximum volume 10 μL
Synonym(e):
Aerosol Barrier Tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 96 ea (Racked)
rack of 96
Hersteller/Markenname
Sorenson 28200T
Maximales Volumen
10 μL
Volumen
10 μL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Die Pipettenspitzen weisen eine neue Oberflächentechnologie auf, die für quantitative Assays, in denen eine Probenbindung die Ergebnisse signifikant verändern kann, oder für kritische Protokolle mit geringem Volumen, die einen hohen Grad von Genauigkeit erfordern, entwickelt wurde. Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR. Eine inerte, hydrophobe Barriere verhindert Pipettierkontaminationen.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)