Merck
Z719439
Sorenson Pipettenspitzen mit geringer Bindung und Aerosolbarriere
MultiGuard, no graduation, maximum volume 200 μL
Synonym(e):
Aerosol Barrier Tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 96 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
Sorenson 14220T
Maximales Volumen
200 μL
Volumen
200 μL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Die Pipettenspitzen weisen eine neue Oberflächentechnologie auf, die für quantitative Assays, in denen eine Probenbindung die Ergebnisse signifikant verändern kann, oder für kritische Protokolle mit geringem Volumen, die einen hohen Grad von Genauigkeit erfordern, entwickelt wurde. Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR. Eine inerte, hydrophobe Barriere verhindert Pipettierkontaminationen.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)