Z674826
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern ABT 220-5DNM
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Plattendurchm.
80 mm
Größe
217 mm × 356 mm × 338 mm
Allgemeine Beschreibung
- Easy read, back lit LCD display with digit height 14 mm
- Automatic data output to RS 232 interface
- Automatic internal adjustment calibration
- 4 settings to select response time and stability for specific conditions
- Auto-tare and automatic subsequent data output function
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)