Merck
Z670138
StainTray Objektträger-Färbungssystem
StainTray with clear lid
Synonym(e):
humidity tray, immunohistochemistry staining tray, slide staining tray
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
MA.01
Materialien
PETG lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Simport M920-1
Parameter
-20-60 °C temp. range
L × H × B
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
Allgemeine Beschreibung
  • Hält bis zu 20 Objektträger
  • Ablass-Schraube für ein leichtes Entleeren
  • 4 Gummifüße für höhere Stabilität
  • Stapelbar, um Platz zu sparen
Diese robusten Feuchtkammern bieten einen nutzerfreundlicheren Ansatz an die immunhistochemische Färbung. Diese Schale eignet sich für die routinemäßige Färbung, die eine Feuchtkammer erfordert. Wells zwischen den Schienen halten Wasser sicher, ohne zu spritzen. Die Kunststoffschienen sind mit einem Polymerstreifen bedeckt, um die Objektträger perfekt zu halten, selbst wenn die Schale schräg gehalten wird. Die Schienen sind nicht nur erhöht, damit die Objektträger nicht mit Wasser in Berührung kommen, sondern auch, um sie leichter zu entnehmen. Die Basis fängt überschüssige, von den Objektträgern tropfende Färbungslösung auf.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)