Merck
Z377821
Fortschrittlicher PAP-Pen
5 mm tip width
Synonym(e):
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
UNSPSC-Code:
41181600
NACRES:
MA.01
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
22309
Anwendung
Mit dem Pen einen hydrophoben Kreis um die Gewebeprobe auf dem Objektträger ziehen. Verhindert die Verschwendung wertvoller Reagenzien, da Flüssigkeit in einen kleinen Tropfen aggregiert wird. Unlöslich in Ethanol, Aceton und Wasser, aber mit Xylol abwaschbar.
Zur Verwendung mit Paraffinschnitten oder mit Albumin oder Polylysin behandelten Objektträgern.
Menge
Mit jedem Pen können mehr als 600 Kreise gezogen werden.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bruce A Corliss et al.
Frontiers in physiology, 10, 1389-1389 (2019-11-30)
Frigid temperatures of the Southern Ocean are known to be an evolutionary driver in Antarctic fish. For example, many fish have reduced red blood cell (RBC) concentration to minimize vascular resistance. Via the oxygen-carrying protein hemoglobin, RBCs contain the vast
Hao Q Tran et al.
Nature communications, 10(1), 5650-5650 (2019-12-13)
Alterations in gut microbiota composition are associated with metabolic syndrome and chronic inflammatory diseases such as inflammatory bowel disease. One feature of inflammation-associated gut microbiotas is enrichment of motile bacteria, which can facilitate microbiota encroachment into the mucosa and activate