Merck
Z629464
Vivaspin 20 Zentrifugalkonzentrator
MWCO 3 kDa
Synonym(e):
Vivaspin 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Beschreibung
PES membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 20 μL
Verpackung
package of 48 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VS2092
Parameter
5 bar max. pressure
8000 × g max. centrifugal force
Totstoppvolumen
50 μL
Membranfläche
6 cm2
Röhrchengröße
~50 mL
Arbeitsvolumen
20 mL
Porengröße
3 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
Der Vivaspin 20-ml-Zentrifugalkonzentrator wurde für erhöhte Volumenflexibilität und Leistung entwickelt. Vivaspin 20 kann in Ausschwing- und Festwinkelrotoren (mit Trägern für 15-ml- und 50-ml-Flaschen) eingesetzt werden. Die vertikal angeordneten Zwillingsmembranen von Vivaspin ermöglichen beispiellose Filtrationsgeschwindigkeiten und Konzentrationsfaktoren über 100fach.
Das verbleibende Restvolumen kann an der seitlich aufgedruckten Skalierung leicht abgelesen werden und das modifizierte Deadstop-Reservoir erleichtert darüber hinaus die direkte Entnahme des Konzentrats mit der Pipette.
  • Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
  • Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
  • Die patentierte Totvolumen-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung der Proben.
Hinweis: Ein-Schritt-Entsalzen der aufkonzentrierten Probe durch Verwendung des Diafiltrationsbechers. Gasdruckfiltration; für höhere Filtrationsgeschwindigkeiten kann Gasdruck mit Zentrifugalkraft kombiniert werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)