Z381462
Heizblocks für das Techne® Dri-Block® Heizgerät
holds 12, 15 mm tubes
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 15 mm tubes
Hersteller/Markenname
Techne F3506
Allgemeine Beschreibung
Auswechselbare Heizblöcke, massiv aus Aluminium. Enge Passungen für schnelles Aufheizen. Jeder Block hat eine separate Thermometerbohrung, die auch zum Herausnehmen des Blocks aus dem Heizgerät verwendet wird. Beschreibung: Für 20 x 2mL Micro tubes.
Rechtliche Hinweise
Dri-Block is a registered trademark of Techne, Inc.
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)