Merck
Z381322
Techne® Dri-Block® Heizgerät
Model DB-2A, AC/DC input 120 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Aufnahme AC/DC
115 V (AC)
Verwendung
two insert blocks
Leistungsmerkmale
CSA approved: no
calibrated analogue dial (±2°C).
Hersteller/Markenname
Techne
Verfügbarkeit
not available in EU
Temperaturmessbereich
25-100 °C
Kapazität
, holds 2 blocks
Allgemeine Beschreibung
5 verschiedene Modelle bieten Ihnen eine Vielzahl von Temperaturbereichen und Leistungsmerkmalen. Viele als Zubehür lieferbare Heizblöcke decken alle Anwendungen ab. Alle Blockheizer und die zugehörigen Heizblöcke sind aus Aluminium gefertigt und haben elekrtronische Thermoregler. Die Gehäuse der Geräte sind thermisch schutzisoliert und bleiben selbst bei maximaler Heiztemperatur berührbar. Kontrollampen für Betrieb, Heizen und Übertemperaturwarnung. 230V CE-Zeichen.
Accepts up to two insert blocks; temperature range: 25-100°C; settings via calibrated analogue dial (±2°C).
Rechtliche Hinweise
Dri-Block is a registered trademark of Techne, Inc.
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)