Merck
Z370827
Sigma-Aldrich
Mischer für Küvetten
Square footprint
Synonym(e):
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Beschreibung
for full-size spectrophotometer cells and fluorimeter cells
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Als Auf- und Ab-Mischer zum Mischen bei eingesetzter Küvette. Klares PMMA mit Handgriff. Für alle normalen und semi-mikro Küvetten mit 10mm Weglänge.